Key Documents
T4818
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 555
≥98%
Sinonimo/i:
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Potenza
IC50 (700 nM)
Solubilità
DMSO or ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.