Documenti fondamentali
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
Sinonimo/i:
TPB
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.47
Beilstein:
1914229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Punto di fusione
207-209 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a scintillation reagent.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2