T4146
1,3,9-Trimethylxanthine
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3