Documenti
T321080
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 0.2 μmol, configured for PerkinElmer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimensione pori
500 Å
Capacità
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for PerkinElmer
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3