T3013
D-allo-Threonine
Sinonimo/i:
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Punto di fusione
276 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?