Key Documents
T2532
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-D-galactal
≥90%
Sinonimo/i:
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-lyxo-1-hexenopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.25
Beilstein:
90782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup