T2447
Tissue protein, nuclear
from mouse skeletal muscle
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.81
Origine biologica
mouse skeletal muscle
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Stato fisico
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)