T173
Thio-L-citrulline
synthetic, solid
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3