Documenti fondamentali
T1303
Sigma-Aldrich
Trifucosyl-para-lacto-N-hexaose
from human milk, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Fuc-(1→2)-β-Gal-(1→3)-[α-Fuc-(1→4)]-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-[α-Fuc-(1→3)]-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, Leb-Lex-L nonasaccharide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H98N2O43
Numero CAS:
Peso molecolare:
1511.39
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
human milk
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]6[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]8CO)[C@H](NC(C)=O)[C@H]6O[C@@H]9O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]9O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C58H98N2O43/c1-12-25(69)30(74)37(81)53(87-12)98-45-22(11-66)94-52(24(60-16(5)68)47(45)101-58-49(33(77)28(72)17(6-61)92-58)103-55-39(83)32(76)27(71)14(3)89-55)102-48-29(73)18(7-62)91-57(41(48)85)99-44-21(10-65)93-51(23(59-15(4)67)46(44)100-54-38(82)31(75)26(70)13(2)88-54)96-43-20(9-64)95-56(40(84)35(43)79)97-42-19(8-63)90-50(86)36(80)34(42)78/h12-14,17-58,61-66,69-86H,6-11H2,1-5H3,(H,59,67)(H,60,68)/t12-,13-,14-,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34+,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48-,49+,50?,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-/m0/s1
UDPJUZHRJSHBSS-SZXKDJIISA-N
Altre note
Lewis-b, Lewis-X dimer attached to lactose
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3