Documenti fondamentali
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)