T113
3-Tropanylindole-3-carboxylate methiodide
solid
Sinonimo/i:
ICS-205,930 methiodide
About This Item
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I-].C[N+]1(C)C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Informazioni sul gene
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)