Documenti fondamentali
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
Descrizione generale
A rare sugar alcohol (polyol).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)