Documenti fondamentali
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N2O11P2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Concentrazione
≥65%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O