T0158
Calcitonin porcine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thyrocalcitonin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C159H232N46O45S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
3604.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Ser-Ala-Tyr-Trp-Arg-Asn-Leu-Asn-Asn-Phe-His-Arg-Phe-Ser-Gly-Met-Gly-Phe-Gly-Pro-Glu-Thr-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Azioni biochim/fisiol
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Altre note
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?