SYNF43243L
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F43243L, 3-neck round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Giunto
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F43243L
Capacità bottiglia
3000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Applicazioni
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)