SYND281005
Synthware™ Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 5 mL
Sinonimo/i:
Synthware D281005
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech D281005
Capacità bottiglia
5 mL
Volume
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 5mL, 80mm
Applicazioni
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)