SRP6264
ADAM12 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ADAM12, MCMP, MCMPMltna, MLTN, MLTNA, Meltrin Alpha
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 34 kDa (Mature)
calculated mol wt 55.2 kDa
observed mol wt 23 kDa
observed mol wt 46 kDa
observed mol wt 65 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADAM12(8038)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3