SRP6206
sCD22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
B Lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14, Siglec-2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~75 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD22(933)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3