SRP6085
AKR7A3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AFAR2, AFB1 aldehyde reductase 2, Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3, Aldo-keto reductase family 7 member A3
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
41.6 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AKR7A3(22977)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)