SRP5371
SCYL1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
GKLP, HT019, NKTL, NTKL, P105, TAPK, TEIF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~85 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SCYL1(57410)
Descrizione generale
SCYL1 is a transcriptional regulator belonging to the SCY1-like family of kinase-like proteins. SCYL1 has a divergent N-terminal kinase domain that is thought to be catalytically inactive
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)