SRP5330
PIK3C2A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CPK, DKFZp686L193, MGC142218, PI3-K-C2(ALPHA), PI3-K-C2A
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
16.2-25.3 nmol/min·mg
PM
~155 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3C2A(5286)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1