SRP5320
CASK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CAGH39, CAMGUK, CMG, FGS4, LIN2, MICPCH, TNRC8
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
2.4-3.6 nmol/min·mg
PM
~95 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CASK(8573)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1