SRP5307
PIK3C2G, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MGC163149, PI3K-C2 gamma
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
224-336 nmol/min·mg
PM
~110 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3C2G(5288)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1