SRP5068
PKN2/PRK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MGC150606, MGC71074, PAK2, PKN2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
63-85 nmol/min·mg
PM
~145 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PKN2(5586)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1