SRP5034
GRK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
β-ARK1, ADRBK1, BARK1, FLJ16718
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
4.5-6.1 nmol/min·mg
PM
~102 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ADRBK1(156)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1