SRP5010
CDK2/CyclinA1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
p33(CDK2)
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
70-95 nmol/min·mg
PM
~58 kDa (CDK1)
~81 kDa (CyclinA1)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCNA1(8900) , CDK2(1017)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1