SRP4015
CD40Ligand/TRAP from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CD154 antigen, CD40-L, T cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TRAP, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
<0.1 μg/mL ED50
PM
~16.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cd40lg(21947)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)