SRP3126
NP-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cryptdin, HNP-1, Neutrophil Peptide-1, alpha Defensin-1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
NP-1 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
3.4 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Spettro attività antibiotica
fungi
mycobacteria
viruses
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NRP1(8829)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3