SRP2159
Rev-ErbA, β (RVR) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BD73, EAR-1R, RVR
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~66.6 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
350 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NR1D2(9975)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1