SRP0680
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
1542.84
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
Sequenza
AMARAASAAALARRR
Ricostituzione
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3