Documenti fondamentali
SRP0610
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
62 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Monkey ... GPC3(14734)
Descrizione generale
Monkey, GPC3, also known as glypican 3, DGSX, glypican proteoglycan 3, OCI-5, SGB, SGBS, and SGBS1, GenBank Accession No. XM_005594608, a.a. 22-599 (end), with C-terminal His-tag, MW=62 kDa, expressed in HEK293 cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1