SRP0607
Mouse CD137, FC Fusion (M IgG2A), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
4-1BB, ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
About This Item
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
monomer 46.7 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... TNFRSF9(21942)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1