SRP0446
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
115 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... RNF20(56254)
WGK 3