SRP0393
EZH2/SUZ12/RbAp48 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥88% (SDS-PAGE)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥88% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
114 kDa (EZH2)
48 kDa (RbAP48)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
WGK 1