SRP0385
MLL1/WDR5/Ash2L/RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥83% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
27 kDa (MLL1)
35 kDa (WDR5)
60 kDa (RbBP5)
61 kDa (Ash2L)
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ASH2L(9070) , MLL(4297) , RBBP5(5929) , WDR5(11091)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2