SRP0361
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
80.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PLK3(1263)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1