SRP0294
FAP Active human
recombinant, expressed in baculovirus, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FAPA, Fibroblast activation protein, α, Melanoma membrane-bound gelatinase 170 kDa, Seprase
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1