SRP0227
SMURF1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin ligase SMURF1, KIAA1625, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥0.0055 pmol/min-μg
PM
70 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMURF1(57154)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità