SRP0157
SUV4-20h2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
58 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SUV420H2(84787)
Descrizione generale
Human SUV4-20H2 (GenBank Accession No. NM_032701), amino acids 2-280, with N-terminal GST tag, MW = 58 kDa, expressed in E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)