Documenti
SRP0121
Sigma-Aldrich
Sirtuin 7 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-7, SIR2L7, SIRT7, sir2-like 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
46 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT7(51547)
Descrizione generale
Human Sirtuin 7, GenBank Accession No. NM_016538), full length, MW = 46 kDa, expressed in E. coli expression system.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 20% glycerol.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.