SRP0101
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HD1, Histone deacetylase 1
About This Item
Origine biologica
Plasmodium falciparum
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥40% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
55 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3