SML4078
MitoBloCK-10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Fluoro-benzoic acid 2-[(5-nitro-2-thienyl)methylene]hydrazide, 3-Fluoro-N’- [(5-nitro-2-thienyl)methylene]benzohydrazide, MB-10, Mitochondrial import blockers of the Carla Koehler laboratory-10
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(ccc1)C(=O)N\N=C\c2[s]c(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H8FN3O3S/c13-9-3-1-2-8(6-9)12(17)15-14-7-10-4-5-11(20-10)16(18)19/h1-7H,(H,15,17)/b14-7+
QDYQZMWFIYLMNX-VGOFMYFVSA-N
Azioni biochim/fisiol
MitoBloCK-10 (MB-10) is mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23 (TIM23) in yeast and mammalian mitochondria. It appears that MB-10 targets Tim44 of the PAM complex. MitoBloCK-10 does not alter respiraton. MB-10 inhibits cardiac development and induces apoptosis in Zebrafish embryos. It inhibits bladder cancer cell growth in vitro and in vivo.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)