Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 96,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 397,00 € |
Informazioni su questo articolo
96,60 €
biological source
Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI key
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ginsenoside Rg1, a key component of Panax ginseng, is a tetracyclic triterpenoid derivative that displays various pharmacological properties such as regulating organ function, regulating adult stem cells, inhibiting autophagy and endoplasmic reticulum stress to protect cardiac function, antioxidant, anti-inflammatory, and metabolic modulation. Ginsenoside Rg1 has also been found to be an effective regulator of mesenchymal stem cells and to have a positive effect on hepatic steatosis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form crystals | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg1
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?