Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 677,00 € |
Informazioni su questo articolo
168,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C1=C2OCO1)=C(OC(C)=O)C3=C2[C@H](CO4)N([C@@H](O)[C@H]5N(C)[C@@H]6C7=C(C5)C=C(C)C(OC)=C7O)C6[C@H]3SC[C@@]8(C4=O)NCCC9=C8C=C(OC)C(O)=C9
InChI
1S/C39H43N3O11S/c1-16-9-20-10-22-37(46)42-23-13-50-38(47)39(21-12-25(48-5)24(44)11-19(21)7-8-40-39)14-54-36(30(42)29(41(22)4)26(20)31(45)32(16)49-6)28-27(23)35-34(51-15-52-35)17(2)33(28)53-18(3)43/h9,11-12,22-23,29-30,36-37,40,44-46H,7-8,10,13-15H2,1-6H3/
InChI key
PKVRCIRHQMSYJX-CXIMGACLSA-N
Biochem/physiol Actions
Trabectedin is an alkylating drug that binds guanine residues in the minor groove of DNA, causing RNA polymerase II arrest, interfering with transcription and DNA repair pathways. It is anti-proliferative, a potent anticancer agent that has been approved to treat advanced soft tissue sarcoma and is being investigated for treatment of multiple other cancers.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?