SML3845
Enterocin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R,4aR,5S,6S,7S,7aS,8R)-7-Benzoylhexahydro-4a,6,7a,8-tetrahydroxy-5-(4-methoxy-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-3,6-methanocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one, Vulgamycin
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
(Powder or lyophilized powder)
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3