Vai a
SML3785
Levonadifloxacin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5S)-9-Fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-Nadifloxacin, (S)-9-Fluoro-8-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid, WCK 771
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,90 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
399,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Levonadifloxacin is a potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including methicillin- and quinolone-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis and atypical pathogens. It appears that Levonadifloxacin targets staphylococcal DNA gyrase, unlike other quinolones, which primarily inhibit DNA topoisomerase IV.
Potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3927CDS021591SML4186
Levofloxacin hydrochloride ≥98% (HPLC), powder, DNA gyrase and topoisomerase IV inhibitor
SML4186
Levofloxacin hydrochloride
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC), powder, DNA gyrase and topoisomerase IV inhibitor
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)