Vai a
SML3763
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
Sinonimo/i:
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13BClF3N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
Orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)