Vai a
SML3750
SR-302
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(((S)-4-Cyclohexyl-1-(((SR)-1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxamide, N-(4-((2S)-4-Cyclohexyl-1-(1-(methylsulfonyl)piperidin-3-ylamino)-1-oxobutan-2-ylcarbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide, SR 302, SR302
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
832,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H42N6O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(N[C@H](C(NC2CN(CCC2)S(=O)(C)=O)=O)CCC3CCCCC3)=O)C4=CN=C5C=CC=CN54
InChI
1S/C32H42N6O5S/c1-44(42,43)37-18-7-10-26(22-37)35-31(40)27(17-14-23-8-3-2-4-9-23)36-30(39)25-15-12-24(13-16-25)20-34-32(41)28-21-33-29-11-5-6-19-38(28)29/h5-6,11-13,15-16,19,21,23,26-27H,2-4,7-10,14,17-18,20,22H2,1H3,(H,34,41)(H,35,40)(H,36,39)/t26?,27-/m
InChI key
WGMNFJAFXXXRLZ-GEVKEYJPSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent ATP-competitive inhibitor against DDR1, DDR2; MAPK11 (p38β), and MAPK14 (p38α) with good cellular target actviity and kinome selectivity.
SR-302 is an ATP-competitive, potent and selective inhibitor against DDR1/2 & MAPK11/14 (IC50/[ATP] = 53.3 nM/100 μM/DDR1, 0.75 nM/5 μM/DDR2; 45.1 nM/50 μM/MAPK11 (p38β), 6.2 nM/2.5 μM/MAPK14 (p38α) by cell-free kinase assay) with good cellular target actviity (IC50 = 18 nM/DDR2, 23 nM/DDR1, 125 nM/MAPK14, 196 nM/MAPK11 by NanoBRET) and kinome selectivity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2996
SR-302 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3750
SR-302
SR-301 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2996
SR-301
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)