Vai a
SML3605
Selexipag
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-{4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT-293987, NS-304
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,40 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
321,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.62
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(CCCCOCC(NS(C)(=O)=O)=O)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1
InChI key
QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, highly selective and orally available agonist for the PGI2 receptor (IP receptor); nonprostanoid IP receptor agonist
Selexipag is a potent, highly selective and orally available nonprostanoid agonist for the PGI2 receptor (IP receptor). Selexipag is readily hydrolyzed to the active metabolite ACT-333679 (MRE-269), which is also a potent and selective agonist at IP receptors. In contrast to the prostacyclin analogs iloprost and beraprost, selexipag and metabolite ACT-333679 does not contract gastric fundus up to mM concentrations.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3704325473S9133
Selexipag ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3605
Selexipag
MRE-269 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3704
MRE-269
Sodium selenite γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9133
Sodium selenite
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
reagent grade, powder, 98%
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
≥97.0%
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
, White to light brown
color
off-white to pink
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)