Vai a
SML3596
Losmapimod
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[5-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluoro-2-methylphenyl]-N-(2,2-dimethylpropyl)nicotinamide, 6-[5-(cyclopropylcarbamoyl)-3-fluoro-2-methylphenyl]-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridine-3-carboxamide, 6-{5-[(cyclopropylamino)carbonyl]-3-fluoro-2-methylphenyl}-N-(2,2-dimethylpropyl)-3-pyridinecarboxamide, CID 11552706, GSK-AHAB, GW856553X, SB 856553
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
482,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26FN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(C)(C)C)C1=CC=C(C2=C(C)C(F)=CC(C(NC3CC3)=O)=C2)N=C1
InChI
1S/C22H26FN3O2/c1-13-17(9-15(10-18(13)23)21(28)26-16-6-7-16)19-8-5-14(11-24-19)20(27)25-12-22(2,3)4/h5,8-11,16H,6-7,12H2,1-4H3,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
KKYABQBFGDZVNQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losmapimod is a potent and selective inhibitor of the p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) family. In SHR-SP rats losmapimod improves survival, endothelial-dependent and -independent vascular relaxation. Also losmapimod attenuates dyslipidemia, hypertension, cardiac remodeling, plasma renin activity (PRA), aldosterone, and interleukin-1 (IL-1 ). Losmapimod produces antidepressant and antipsychotic effects.
Potent and selective inhibitor of the p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) family; p38 inhibitor
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)